Få mere at vide
rac 1-Oleoyl-3-chloropropandiol, TRC
Artikelnummer. 30137418
Skift visning
Mængde:
10 mg
25 mg
50 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30137418 50 mg
30133743 25 mg
17988974 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30137418 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCO52680050MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 10311-82-7
Molekylær formel C21 H39 Cl O3
Molekylvægt (g/mol) 374.99
Synonym 9-Octadecenoic acid (Z)-, 3-chloro-2-hydroxypropyl ester, Oleic acid, 3-chloro-2-hydroxypropyl ester (7CI,8CI), 1,2-Propanediol, 3-chloro-, 1-oleate (8CI), 3-Chloro-1,2-propanediol 1-oleate, 3-Chloro-1,2-propanediol, 1-monooleate
IUPAC navn (3-klor-2-hydroxypropyl) (Z)-oktadek-9-enoat
SMIL CCCCCCCC\C=C/CCCCCCCC(=O)OCC(O)CCl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Oleoyl-3-chloropropanediol
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 50 mg
InChI formel InChI=1S/C21H39ClO3/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-21(24)25-19-20(23)18-22/h9-10,20,23H,2-8,11-19H2,1H3/b10-9-
Formel vægt 374.2588
Procent renhed >95%