Få mere at vide
rac 1-Oleoyl-3-chloropropanediol-d5, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | rac 1-Oleoyl-3-chloropropanediol-d5 |
| CAS | 1246834-03-6 |
| Molekylær formel | C21H34D5ClO3 |
| Mængde | 25 mg |
| Synonym | (9Z)-9-Octadecenoic Acid 3-Chloro-2-hydroxypropyl-d5 Ester, Oleic Acid 3-Chloro-2-hydroxypropyl-d5 Ester, 3-Chloro-1,2-propanediol-d5 1-Oleate, 3-Chloro-1,2-propanediol-d5 1-Monooleate |
| InChI formel | InChI=1S/C21H39ClO3/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-21(24)25-19-20(23)18-22/h9-10,20,23H,2-8,11-19H2,1H3/b10-9-/i18D2,19D2,20D |
| SMIL | O=C(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)OC([2H])([2H])C(O)([2H])C([2H])([2H])Cl |
| IUPAC navn | 3-chloro-2-hydroxypropyl-1,1,2,3,3-d5 oleate |
| Molekylvægt (g/mol) | 380.02 |
| Formel vægt | 379.29 |