missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
rac 1-Oleoyl-2,3-dipalmitoyl Glycerol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-Oleoyl-2,3-dipalmitoyl-rac-glycerol |
| CAS | 1867-91-0 |
| Molekylær formel | C53 H100 O6 |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | OPP, 9-Octadecenoic acid (9Z)-','2,3-bis[(1-oxohexadecyl)oxy]propyl ester, 9-Octadecenoic acid (Z)-','2,3-bis[(1-oxohexadecyl)oxy]propyl ester, Olein','2,3-dipalmito-1- (8CI), Palmitin','3-oleo-1,2-di- (6CI,7CI), (±)-Glycerol 1,2-dipalmitate 3-oleate, 1,2-Dipalmito-3-olein, 1,2-Dipalmitoyl-3-oleoyl-rac-glycerol, 1,2-Dipalmitoyl-3-oleoylglycerol, 1-Oleo-2,3-dipalmitin, 1-Oleodipalmitin, 1-Oleoyl-2,3-dipalmitoylglycerol, 3-Oleo-1,2-dipalmitin, DL-3-Oleo-1,2-dipalmitin, Glycerin-1-oleate-2,3-dipalmitate, Glyceryl 1-oleate-2,3-dipalmitate |
| InChI formel | InChI=1S/C53H100O6/c1-4-7-10-13-16-19-22-25-26-29-31-34-37-40-43-46-52(55)58-49-50(59-53(56)47-44-41-38-35-32-28-24-21-18-15-12-9-6-3)48-57-51(54)45-42-39-36-33-30-27-23-20-17-14-11-8-5-2/h25-26,50H,4-24,27-49H2,1-3H3/b26-25- |
| SMIL | CCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OCC(COC(=O)CCCCCCC\C=C/CCCCCCCC)OC(=O)CCCCCCCCCCCCCCC |
| IUPAC navn | 2,3-di(hexadecanoyloxy)propyl (Z)-octadec-9-enoate |
| Molekylvægt (g/mol) | 833.36 |
| Formel vægt | 832.752 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?