missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
rac 1-O-Trimethylsilyl 3-Chloro-1,2-propanediol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | rac 1-O-Trimethylsilyl 3-Chloro-1,2-propanediol |
| CAS | 1246820-26-7 |
| Molekylær formel | C6H15ClO2Si |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | 1-O-Trimethylsilyl alpha-Monochlorohydrin, 1-O-Trimethylsilyl dl-Chlorohydrin, 1-O-Trimethylsilyl Glycerol Monochlorohydrin, 1-Chloro-3-[(trimethylsilyl)oxy]-2-propanol |
| InChI formel | InChI=1S/C6H15ClO2Si/c1-10(2,3)9-5-6(8)4-7/h6,8H,4-5H2,1-3H3 |
| SMIL | C[Si](C)(C)OCC(O)CCl |
| IUPAC navn | 1-chloro-3-trimethylsilyloxypropan-2-ol |
| Molekylvægt (g/mol) | 182.72 |
| Formel vægt | 182.053 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?