Få mere at vide
rac 1-Nitroso-2-methylindoline, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (2RS)-2-Methyl-1-nitroso-2,3-dihydro-1H-indole |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C9H10N2O/c1-7-6-8-4-2-3-5-9(8)11(7)10-12/h2-5,7H,6H2,1H3 |
| Formel vægt | 162.0793 |
| Procent renhed | >95% |