Få mere at vide
rac 1-Linoleoyl-2-linolenoyl-3-chloropropanediol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | rac 1-Linoleoyl-2-linolenoyl-3-chloropropanediol |
| Mængde | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C39H65ClO4/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31-33-38(41)43-36-37(35-40)44-39(42)34-32-30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h6,8,11-14,17-20,37H,3-5,7,9-10,15-16,21-36H2,1-2H3/b8-6-,13-11-,14-12-,19-17-,20-18- |
| Formel vægt | 632.4571 |