Få mere at vide
rac 1-Linolenoyl-3-chloropropanediol-d5, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | rac 1-Linolenoyl-3-chloropropanediol-d5 |
| Mængde | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C21H35ClO3/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-21(24)25-19-20(23)18-22/h3-4,6-7,9-10,20,23H,2,5,8,11-19H2,1H3/b4-3-,7-6-,10-9-/i18D2,19D2,20D |
| Formel vægt | 375.26 |