Få mere at vide
rac 1-Lauroyl-3-chloropropanediol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-Lauroyl-3-chloropropanediol |
| Mængde | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C15H29ClO3/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-15(18)19-13-14(17)12-16/h14,17H,2-13H2,1H3 |
| Formel vægt | 292.1805 |