Få mere at vide
rac 1-Lauroyl-2-linoleoyl-3-chloropropanediol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | rac 1-Lauroyl-2-linoleoyl-3-chloropropanediol |
| CAS | 2134114-60-4 |
| Molekylær formel | C33H59ClO4 |
| Mængde | 25 mg |
| Synonym | (9Z,12Z)-1-Chloro-3-(dodecanoyloxy)propan-2-yl Octadeca-9,12-dienoate |
| InChI formel | InChI=1S/C33H59ClO4/c1-3-5-7-9-11-13-14-15-16-17-18-20-22-24-26-28-33(36)38-31(29-34)30-37-32(35)27-25-23-21-19-12-10-8-6-4-2/h11,13,15-16,31H,3-10,12,14,17-30H2,1-2H3/b13-11-,16-15-/t31-/m1/s1 |
| SMIL | O=C(CCCCCCCCCCC)OC[C@H](OC(CCCCCCC/C=C\C/C=C\CCCCC)=O)CCl |
| Molekylvægt (g/mol) | 555.27 |
| Formel vægt | 554.4102 |