Få mere at vide
rac 1-Chloro-3-[4-(2-methoxyethyl)phenoxy]-2-propanol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-Chloro-3-[4-(2-methoxyethyl)-phenoxy]propan-2-ol |
| CAS | 56718-76-4 |
| Molekylær formel | C12 H17 Cl O3 |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | 1-Chloro-3-[4-(2-methoxyethyl)-phenoxy]propan-2-ol |
| InChI formel | InChI=1S/C12H17ClO3/c1-15-7-6-10-2-4-12(5-3-10)16-9-11(14)8-13/h2-5,11,14H,6-9H2,1H3 |
| SMIL | COCCc1ccc(OCC(O)CCl)cc1 |
| IUPAC navn | 1-chloro-3-[4-(2-methoxyethyl)phenoxy]propan-2-ol |
| Molekylvægt (g/mol) | 244.71 |
| Formel vægt | 244.0866 |