missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
rac-1-Anthracen-2-yl-ethanol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | rac-1-Anthracen-2-yl-ethanol |
| CAS | 22371-34-2 |
| Molekylær formel | C16 H14 O |
| Mængde | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C16H14O/c1-11(17)12-6-7-15-9-13-4-2-3-5-14(13)10-16(15)8-12/h2-11,17H,1H3 |
| SMIL | CC(O)c1ccc2cc3ccccc3cc2c1 |
| IUPAC navn | 1-anthracen-2-ylethanol |
| Molekylvægt (g/mol) | 222.28 |
| Formel vægt | 222.1045 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?