missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

rac-1-Anthracen-2-yl-ethanol, TRC

Artikelnummer. 30333390
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
25 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30333390 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30333390 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA67850025MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale rac-1-Anthracen-2-yl-ethanol
CAS 22371-34-2
Molekylær formel C16 H14 O
Mængde 25 mg
InChI formel InChI=1S/C16H14O/c1-11(17)12-6-7-15-9-13-4-2-3-5-14(13)10-16(15)8-12/h2-11,17H,1H3
SMIL CC(O)c1ccc2cc3ccccc3cc2c1
IUPAC navn 1-anthracen-2-ylethanol
Molekylvægt (g/mol) 222.28
Formel vægt 222.1045
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.