Få mere at vide
rac-1-(4-Fluorophenyl)-1,3-dihydroisobenzofuran-5-carbonitrile, TRC
Artikelnummer. 30404729
Skift visning
Mængde:
500 mg
Artikelnummer. Mængde
30404729 500 mg
1 options
Artikelnummer. 30404729 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCF595710500MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 19-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale rac-1-(4-Fluoro-phenyl)-1,3-dihydro-isobezofuran-5-carbonitr
CAS 64169-67-1
Molekylær formel C15 H10 F N O
Mængde 500 mg
Synonym 1-(4-Fluorophenyl)-1,3-dihydro-5-isobenzofurancarbonitrile, 1-(4-Fluorophenyl)-1,3-dihydroisobenzofuran-5-carbonitrile, 1-(4-Fluorophenyl)-5-cyanophthalan, 5-Cyano-1-(4-Fluorophenyl)-1,3-dihydroisobenzofuran, LU 17-046
InChI formel InChI=1S/C15H10FNO/c16-13-4-2-11(3-5-13)15-14-6-1-10(8-17)7-12(14)9-18-15/h1-7,15H,9H2
SMIL Fc1ccc(cc1)C2OCc3cc(ccc23)C#N
IUPAC navn 1-(4-fluorophenyl)-1,3-dihydro-2-benzofuran-5-carbonitril
Molekylvægt (g/mol) 239.24
Formel vægt 239.0746