Få mere at vide
rac 1,4-Benzodioxan-2-carboxylsyre, TRC
Artikelnummer. 30328954
Skift visning
Mængde:
1 g
Artikelnummer. Mængde
30328954 1 g
1 options
Artikelnummer. 30328954 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB1987001G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (2RS)-2,3-Dihydro-1,4-benzodioxine-2-carboxylic Acid
CAS 3663-80-7
Molekylær formel C9 H8 O4
Mængde 1 g
Synonym (2RS)-2,3-Dihydro-1,4-benzodioxine-2-carboxylic Acid, Doxazosin Mesilate Imp. A (EP)
InChI formel InChI=1S/C9H8O4/c10-9(11)8-5-12-6-3-1-2-4-7(6)13-8/h1-4,8H,5H2,(H,10,11)
SMIL OC(=O)C1COc2ccccc2O1
IUPAC navn 2,3-dihydro-1,4-benzodioxin-3-carboxylsyre
Molekylvægt (g/mol) 180.16
Formel vægt 180.0423