missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
rac-1,2-Distearoyl-3-chloropropanediol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | rac-1,2-Distearoyl-3-chloropropanediol |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C39H75ClO6/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31-33-38(41)45-43-36-37(35-40)44-46-39(42)34-32-30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h37H,3-36H2,1-2H3 |
| Formel vægt | 674.5252 |
| Procent renhed | >95% |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?