Få mere at vide
rac-1,2-Dioctanoyl-3-Chloropropanediol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | rac-1,2-Dioctanoyl-3-Chloropropanediol |
| CAS | 95610-54-1 |
| Molekylær formel | C19H35ClO4 |
| Mængde | 250 mg |
| Synonym | 1-(Chloromethyl)-1,2-ethanediyl Dioctanoate, rac-1,2-Dicapryloyl-3-Chloropropanediol |
| InChI formel | InChI=1S/C19H35ClO4/c1-3-5-7-9-11-13-18(21)23-16-17(15-20)24-19(22)14-12-10-8-6-4-2/h17H,3-16H2,1-2H3 |
| SMIL | CCCCCCCC(OCC(CCl)OC(CCCCCCC)=O)=O |
| IUPAC navn | (3-chloro-2-octanoyloxypropyl) octanoate |
| Molekylvægt (g/mol) | 362.93 |
| Formel vægt | 362.2224 |