missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

rac-1,2-Dilinolenoyl-3-chloropropanediol, TRC

Artikelnummer. 30369436
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
250 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30369436 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30369436 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD460565250MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale rac-1,2-Dilinolenoyl-3-chloropropanediol
CAS 74875-97-1
Molekylær formel C39 H63 Cl O4
Mængde 250 mg
Synonym 9,12,15-Octadecatrienoic acid, 1-(chloromethyl)-1,2-ethanediyl ester, (all-Z)- (9CI), 3-Chloro-1,2-propanediol dilinolenate, Rac-1,2-bis(linolenoyl)-3-chloropropane-1,2-diol
InChI formel InChI=1S/C39H63ClO4/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31-33-38(41)43-36-37(35-40)44-39(42)34-32-30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h5-8,11-14,17-20,37H,3-4,9-10,15-16,21-36H2,1-2H3/b7-5-,8-6-,13-11-,14-12-,19-17-,20-18-
SMIL CC\C=C/C\C=C/C\C=C/CCCCCCCC(=O)OCC(CCl)OC(=O)CCCCCCC\C=C/C\C=C/C\C=C/CC
IUPAC navn [3-chloro-2-[(9Z,12Z,15Z)-octadeca-9,12,15-trienoyl]oxypropyl] (9Z,12Z,15Z)-octadeca-9,12,15-trienoate
Molekylvægt (g/mol) 631.37
Formel vægt 630.4415
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.