Få mere at vide
rac 1,2-Diaminopropane, TRC
Artikelnummer. 30040933
Skift visning
Mængde:
1 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30040933 1 g
30041270 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30040933 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD4166551G
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 78-90-0
Molekylær formel C3H10N2
Molekylvægt (g/mol) 74.12
Synonym (RS)-1,2-Propanediamine, (±)-1,2-Diaminopropane, 1,2-Diaminopropane, 1,2-Propylenediamine, 1-Methyl-1,2-diaminoethane, 2,3-Diaminopropane, DL-1,2-Propanediamine, N,N'-Dimethyl-1,2-diaminopropane, NSC 175731, Propylenediamine, dl-1,2-Propylenediamine
SMIL NCC(N)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale rac 1,2-Diaminopropane
Mængde 1 g
InChI formel InChI=1S/C3H10N2/c1-3(5)2-4/h3H,2,4-5H2,1H3
Formel vægt 74.0844