missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
rac-1-[2-(Cyano)phenyl]-3-piperidinol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | rac-1-[2-(Cyano)phenyl]-3-piperidinol |
| CAS | 1246816-21-6 |
| Molekylær formel | C12H14N2O |
| Mængde | 500 mg |
| Synonym | 1-[2-(Cyano)phenyl]-3-hydroxy-piperidine, 3-Piperidinol-2-benzonitrile, 2-(3-Hydroxy-1-piperidinyl)benzonitrile |
| InChI formel | InChI=1S/C12H14N2O/c13-8-10-4-1-2-6-12(10)14-7-3-5-11(15)9-14/h1-2,4,6,11,15H,3,5,7,9H2 |
| SMIL | OC1CCCN(C1)c2ccccc2C#N |
| IUPAC navn | 2-(3-hydroxypiperidin-1-yl)benzonitrile |
| Molekylvægt (g/mol) | 202.25 |
| Formel vægt | 202.1106 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?