Få mere at vide
rac-1-[2-(Cyano)phenyl]-3-O-methoxymethyl-3-piperidinol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | rac-1-[2-(Cyano)phenyl]-3-O-methoxymethyl-3-piperidinol |
| CAS | 1246818-75-6 |
| Molekylær formel | C14H18N2O2 |
| Mængde | 250 mg |
| Synonym | 1-[2-(Cyano)phenyl]-3-hydroxy-3-O-methoxymethyl-piperidine, 2-[3-(Methoxymethoxy)piperidinyl]benzonitrile |
| InChI formel | InChI=1S/C14H18N2O2/c1-17-11-18-13-6-4-8-16(10-13)14-7-3-2-5-12(14)9-15/h2-3,5,7,13H,4,6,8,10-11H2,1H3 |
| SMIL | COCOC1CCCN(C1)c2ccccc2C#N |
| IUPAC navn | 2-[3-(methoxymethoxy)piperidin-1-yl]benzonitrile |
| Molekylvægt (g/mol) | 246.3 |
| Formel vægt | 246.1368 |