Få mere at vide
rac 1,2-Bislauroyl-3-chloropropanediol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | rac 1,2-Bislauroyl-3-chloropropanediol |
| Mængde | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C27H51ClO4/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-26(29)31-24-25(23-28)32-27(30)22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h25H,3-24H2,1-2H3/t25-/m1/s1 |
| Formel vægt | 474.3476 |