Få mere at vide
rac-1-(2,4-Dichlorophenyl)-2-(1-imidazolyl)ethanol, TRC
Artikelnummer. 30133129
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
10 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30133129 10 g
18051030 250 mg
18072920 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30133129 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD43579510G
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 24155-42-8
Molekylær formel C11 H10 Cl2 N2 O
Molekylvægt (g/mol) 257.12
Synonym Imidazole-1-ethanol, α-(2,4-dichlorophenyl)- (8CI), α-(2,4-Dichlorophenyl)-1H-imidazole-1-ethanol, (±)-α-(2,4-Dichlorophenyl)-1H-imidazole-1-ethanol, 1-(2,4-Dichlorophenyl)-2-(1-imidazolyl)ethanol, 1-(2,4-Dichlorophenyl)-2-(1H-imidazol-1-yl)ethan-1-ol, 1-(2,4-Dichlorophenyl)-2-(1H-imidazol-1-yl)ethanol, FI 7001, R 14821, T 824, UK 11147, (1RS)-1-(2,4-dichlorophenyl)-2-(1H-imidazol-1-yl)ethanol: Econazole Imp. A (EP)
IUPAC navn 1-(2,4-dichlorophenyl)-2-imidazol-1-ylethanol
SMIL OC(Cn1ccnc1)c2ccc(Cl)cc2Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-(2,4-Dichlorophenyl)-2-imidazol-1-yl ethanol
Mængde 10 g
Renhedsgrad noter HPLC
InChI formel InChI=1S/C11H10Cl2N2O/c12-8-1-2-9(10(13)5-8)11(16)6-15-4-3-14-7-15/h1-5,7,11,16H,6H2
Formel vægt 256.017
Procent renhed >95%