missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

rac-1-(2,4-Dichlorophenyl)-2-(1-imidazolyl)ethanol-d6, TRC

Artikelnummer. 30370171
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
2.5 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30370171 2.5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30370171 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD4357962.5MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale rac-1-(2,4-Dichlorophenyl)-2-(1-imidazolyl)ethanol-d6
CAS 1794827-25-0
Molekylær formel C11H4D6Cl2N2O
Mængde 2.5 mg
Synonym alpha-(2,4-Dichlorophenyl)-1H-imidazole-1-ethanol-d6, (+/-)-alpha-(2,4-Dichlorophenyl)-1H-imidazole-1-ethanol-d6, alpha-(2,4-Dichlorophenyl)-1H-imidazole-1-ethanol-d6
InChI formel InChI=1S/C11H10Cl2N2O/c12-8-1-2-9(10(13)5-8)11(16)6-15-4-3-14-7-15/h1-5,7,11,16H,6H2/i3D,4D,6D2,7D,11D
SMIL [2H]c1nc([2H])n(c1[2H])C([2H])([2H])C([2H])(O)c2ccc(Cl)cc2Cl
IUPAC navn 1,2,2-trideuterio-1-(2,4-dichlorophenyl)-2-(2,4,5-trideuterioimidazol-1-yl)ethanol
Molekylvægt (g/mol) 263.15
Formel vægt 262.0547
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.