missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
rac 1,2,3,4-Tetrahydroisoquinoline-3-carboxylic Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | rac 1,2,3,4-Tetrahydroisoquinoline-3-carboxylic Acid |
| CAS | 67123-97-1 |
| Molekylær formel | C10 H11 N O2 |
| Mængde | 2 g |
| Synonym | 3-Isoquinolinecarboxylic acid','1,2,3,4-tetrahydro-, 3-Isoquinolinecarboxylic acid','1,2,3,4-tetrahydro-','(±)-, 1,2,3,4-Tetrahydro-3-isoquinolinecarboxylic acid, 1,2,3,4-Tetrahydroisoquinoline-3-carboxylic acid, 3-Carboxy-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline, DL-1,2,3,4-Tetrahydroisoquinoline-3-carboxylic acid, DL-3-Carboxy-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline, NSC 14794 |
| InChI formel | InChI=1S/C10H11NO2/c12-10(13)9-5-7-3-1-2-4-8(7)6-11-9/h1-4,9,11H,5-6H2,(H,12,13) |
| SMIL | OC(=O)C1Cc2ccccc2CN1 |
| IUPAC navn | 1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline-3-carboxylic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 177.2 |
| Formel vægt | 177.079 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?