Få mere at vide
rac 1,2,3,4-Tetrahydroisoquinoline-3-carboxylic Acid, TRC
Artikelnummer. 30409545
Skift visning
Mængde:
1 g
Artikelnummer. Mængde
30409545 1 g
1 options
Artikelnummer. 30409545 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCT2937501G
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kemisk navn eller materiale rac 1,2,3,4-Tetrahydroisoquinoline-3-carboxylic Acid
CAS 67123-97-1
Molekylær formel C10 H11 N O2
Mængde 1 g
Synonym 3-Isoquinolinecarboxylic acid','1,2,3,4-tetrahydro-, 3-Isoquinolinecarboxylic acid','1,2,3,4-tetrahydro-','(±)-, 1,2,3,4-Tetrahydro-3-isoquinolinecarboxylic acid, 1,2,3,4-Tetrahydroisoquinoline-3-carboxylic acid, 3-Carboxy-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline, DL-1,2,3,4-Tetrahydroisoquinoline-3-carboxylic acid, DL-3-Carboxy-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline, NSC 14794
InChI formel InChI=1S/C10H11NO2/c12-10(13)9-5-7-3-1-2-4-8(7)6-11-9/h1-4,9,11H,5-6H2,(H,12,13)
SMIL OC(=O)C1Cc2ccccc2CN1
IUPAC navn 1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline-3-carboxylic acid
Molekylvægt (g/mol) 177.2
Formel vægt 177.079