Få mere at vide
Rabeprazol Sulfon N-oxid, Mikromol™
Artikelnummer. 30457875
Skift visning
Mængde:
25 mg
100 mg
4 x 25 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30457875 4 x 25 mg
30051817 25 mg
17923836 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30457875 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0618.0500254AMP
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-11-2026
Discover Mikromol – din pålidelige kilde til farmaceutiske referencestandarder af høj kvalitet. Understøttelse af nøjagtig, overensstemmende analyser med ISO 17034-akkrediterede materialer, der er designet til at sikre tillid til hvert resultat.
Rabeprazol Sulfon N-oxid, Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Rabeprazole Sulfone N-Oxide
CAS 924663-37-6
Analyt- eller komponentnavne Rabeprazole Sulfone N-Oxide
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C18 H21 N3 O5 S
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym Rabeprazole Sulphone N-Oxide, Rabeprazole Sodium Imp. I (EP), Rabeprazole Imp. I (EP), Rabeprazole Sodium Impurity I, Rabeprazole Impurity I
InChI formel InChI=1S/C18H21N3O5S/c1-13-16(21(22)9-8-17(13)26-11-5-10-25-2)12-27(23,24)18-19-14-6-3-4-7-15(14)20-18/h3-4,6-9H,5,10-12H2,1-2H3,(H,19,20)
Løsningstype Fedt
SMIL COCCCOc1cc[n+]([O-])c(CS(=O)(=O)c2nc3ccccc3[nH]2)c1C
IUPAC navn 2-[[4-(3-methoxypropoxy)-3-methyl-1-oxidopyridin-1-ium-2-yl]methylsulfonyl]-1H-benzimidazol
Molekylvægt (g/mol) 391.44
Mængde 4 x 25 mg
Formel vægt 391,1202 g/mol