missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Rabeprazole Sulfide N-Oxide, TRC

Artikelnummer. 17940455
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 mg
25 mg
50 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
17940455 25 mg
17954295 50 mg
17934375 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 17940455 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCR07053525MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 924663-40-1
Molekylær formel C18 H21 N3 O3 S
Molekylvægt (g/mol) 359.44
Synonym 2-[[[4-(3-Methoxypropoxy)-3-methyl-1-oxido-2-pyridinyl]methyl]thio]-1H-benzimidazole, Rabeprazole Sulfide N-Oxide
IUPAC navn 2-(1H-benzimidazol-2-ylsulfanylmethyl)-4-(3-methoxypropoxy)-3-methylpyridine 1-oxide
SMIL COCCCOc1ccn(=O)c(CSc2nc3ccccc3[nH]2)c1C

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Rabeprazole Sulfide N-Oxide
Mængde 25 mg
InChI formel InChI=1S/C18H21N3O3S/c1-13-16(21(22)9-8-17(13)24-11-5-10-23-2)12-25-18-19-14-6-3-4-7-15(14)20-18/h3-4,6-9H,5,10-12H2,1-2H3,(H,19,20)
Formel vægt 359.1304
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.