Få mere at vide
Rabeprazol natriumsalt, TRC
Artikelnummer. 17961835
Skift visning
Mængde:
10 mg
25 mg
50 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
17961835 10 mg
17924235 25 mg
17952615 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 17961835 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCR07050010MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 12-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 117976-90-6
Molekylær formel C18 H20 N3 O3 S . Na
Molekylvægt (g/mol) 381.42
Synonym 1H-Benzimidazole, 2-[[[4-(3-methoxypropoxy)-3-methyl-2-pyridinyl]methyl]sulfinyl]-, sodium salt (1:1), 1H-Benzimidazole, 2-[[[4-(3-methoxypropoxy)-3-methyl-2-pyridinyl]methyl]sulfinyl]-, sodium salt (9CI), 2-[[[4-(3-Methoxypropoxy)-3-methylpyridin-2-yl]methyl]sulfinyl]-1H-benzimidazole sodium salt, Aciphex, E 3810, LY 307640 sodium, Pariet, Pariprazole, Pepcia, Rabeprazole sodium, Rabicip, Razo
IUPAC navn natrium; 2-[[4-(3-methoxypropoxy)-3-methylpyridin-2-yl]methylsulfinyl]benzimidazol-1-ide
SMIL [Na+].COCCCOc1ccnc(CS(=O)c2nc3ccccc3[n-]2)c1C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Rabeprazole Sodium
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 10 mg
InChI formel InChI=1S/C18H20N3O3S.Na/c1-13-16(19-9-8-17(13)24-11-5-10-23-2)12-25(22)18-20-14-6-3-4-7-15(14)21-18;/h3-4,6-9H,5,10-12H2,1-2H3;/q-1;+1
Formel vægt 381.1123
Procent renhed >95%