Få mere at vide
Rabeprazol natriumsalt, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 17710689 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
17710689 5 g
17700689 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17710689 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 470020050
 Begrænset vare
På lager
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Rabeprazol natriumsalt
CAS 117976-90-6
Mængde 5 g
Opløselighed Opløselig i chloroform, ethanol, ethylacetat, methanol; uopløseligt i ether, hexan
Smeltepunkt 145 °C til 155 °C
Forsendelsestilstand Ingen særlige krav
Produktlinje Livsvidenskab
Molekylær formel C18 H20 N3 Na O3 S
Fysisk form Pulver
Farve Hvid til gul til beige
Renhed ≥97,5 %