Få mere at vide
Rabeprazol N-oxid, TRC
Artikelnummer. 30426649
Skift visning
Mængde:
5 mg
25 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30426649 5 mg
30421432 25 mg
30409119 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30426649 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCR0704955MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 12-11-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 924663-38-7
Molekylær formel C18 H21 N3 O4 S
Molekylvægt (g/mol) 375.44
Synonym Rabeprazole N-Oxide, 1H-Benzimidazole, 2-[[[4-(3-methoxypropoxy)-3-methyl-1-oxido-2-pyridinyl]methyl]sulfinyl]-, 2-[[[4-(3-Methoxypropoxy)-3-methyl-1-oxido-2-pyridinyl]methyl]sulfinyl]-1H-benzimidazole, 2-(((4-(3-Methoxypropoxy)-3-methyl-1-oxopyridin-2-yl)methyl)sulfinyl)-1H-benzimidazole, 2-(((4-(3-Methoxypropoxy)-3-methyl-2-pyridinyl-1-oxide)methyl)sulphinyl)-1H-benzimidazole, 2-{[(1H-Benzo[d]imidazol-2-yl)sulfinyl]methyl}-4-(3-methoxypropoxy)-3-methylpyridine 1-oxide
IUPAC navn 2-[[4-(3-methoxypropoxy)-3-methyl-1-oxidopyridin-1-ium-2-yl]methylsulfinyl]-1H-benzimidazol
SMIL COCCCOc1cc[n+]([O-])c(CS(=O)c2nc3ccccc3[nH]2)c1C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Rabeprazole N-Oxide
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 5 mg
InChI formel InChI=1S/C18H21N3O4S/c1-13-16(21(22)9-8-17(13)25-11-5-10-24-2)12-26(23)18-19-14-6-3-4-7-15(14)20-18/h3-4,6-9H,5,10-12H2,1-2H3,(H,19,20)
Formel vægt 375.1253
Procent renhed >95%