Få mere at vide
Rabeprazol EP Urenhed H (Lansoprazol EP Urenhed F ), Mikromol™
Artikelnummer. 30461899
Skift visning
Mængde:
25 mg
100 mg
4 x 25 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30461899 4 x 25 mg
30051067 25 mg
17904046 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30461899 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0474.0200254AMP
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-11-2026
Discover Mikromol – din pålidelige kilde til farmaceutiske referencestandarder af høj kvalitet. Understøttelse af nøjagtig, overensstemmende analyser med ISO 17034-akkrediterede materialer, der er designet til at sikre tillid til hvert resultat.
Rabeprazol EP Urenhed H (Lansoprazol EP Urenhed F ), Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-[(RS)-[(4-Chloro-3-methylpyridin-2-yl)methyl]sulphinyl]-1H-benzimidazole
CAS 168167-42-8
Analyt- eller komponentnavne 2-[(RS)-[(4-Chloro-3-methylpyridin-2-yl)methyl]sulphinyl]-1H-benzimidazole
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C14 H12 Cl N3 O S
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym Lansoprazole Imp. F (EP), Rabeprazole Sodium Imp. H (EP), Rabeprazole Imp. H (EP), Rabeprazole USP Related Compound F, Rabeprazole USP RC F, 2-[(RS)-[(4-Chloro-3-methylpyridin-2-yl)methyl]sulphinyl]-1H-benzimidazole, Rabeprazole Related Compound F, Lansoprazole Impurity F, Rabeprazole Sodium Impurity H, Rabeprazole Impurity H
InChI formel InChI=1S/C14H12ClN3OS/c1-9-10(15)6-7-16-13(9)8-20(19)14-17-11-4-2-3-5-12(11)18-14/h2-7H,8H2,1H3,(H,17,18)
Løsningstype Fedt
SMIL Cc1c(Cl)ccnc1CS(=O)c2nc3ccccc3[nH]2
IUPAC navn 2-[(4-chlor-3-methylpyridin-2-yl)methylsulfinyl]-1H-benzimidazol
Molekylvægt (g/mol) 305.78
Mængde 4 x 25 mg
Formel vægt 305,039 g/mol