Få mere at vide
Rabeprazol EP Urenhed H (Lansoprazol EP Urenhed F ), Mikromol™
Beskrivelse
Rabeprazol EP Urenhed H (Lansoprazol EP Urenhed F)
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-[(RS)-[(4-Chloro-3-methylpyridin-2-yl)methyl]sulphinyl]-1H-benzimidazole |
| CAS | 168167-42-8 |
| Analyt- eller komponentnavne | 2-[(RS)-[(4-Chloro-3-methylpyridin-2-yl)methyl]sulphinyl]-1H-benzimidazole |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C14 H12 Cl N3 O S |
| Certificeringer/compliance | ISO 17025 |
| Synonym | Lansoprazole Imp. F (EP), Rabeprazole Sodium Imp. H (EP), Rabeprazole Imp. H (EP), Rabeprazole USP Related Compound F, Rabeprazole USP RC F, 2-[(RS)-[(4-Chloro-3-methylpyridin-2-yl)methyl]sulphinyl]-1H-benzimidazole, Rabeprazole Related Compound F, Lansoprazole Impurity F, Rabeprazole Sodium Impurity H, Rabeprazole Impurity H |
| InChI formel | InChI=1S/C14H12ClN3OS/c1-9-10(15)6-7-16-13(9)8-20(19)14-17-11-4-2-3-5-12(11)18-14/h2-7H,8H2,1H3,(H,17,18) |
| SMIL | Cc1c(Cl)ccnc1CS(=O)c2nc3ccccc3[nH]2 |
| IUPAC navn | 2-[(4-chlor-3-methylpyridin-2-yl)methylsulfinyl]-1H-benzimidazol |
| Vis mere |