missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Rabeprazole-d4, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Rabeprazole-d4 |
| CAS | 934295-48-4 |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Molekylær formel | C18H17D4N3O3S |
| Mængde | 2.5 mg |
| Synonym | 2-[[[4-(3-methoxypropoxy)-3-methyl-2-pyridinyl]methyl]sulfinyl]-1H-benzimidazole-4,5,6,7-d4, (±)-Rabeprazole-d4, 2-[[[3-Methyl-4-(3-methoxypropoxy)-2-pyridinyl]methyl]sulfinyl]-1H-benzimidazole-d4, 2-[[[3-Methyl-4-(3-methoxypropoxy)-2-pyridyl]methyl]sulfinyl]-1H-benzimidazole-d4, 2-[[[4-(3-Methoxypropoxy)-3-methyl-2-pyridyl]methyl]sulfinyl]benzimidazole-d4, 2-[[[4-(3-Methoxypropoxy)-3-methylpyridin-2-yl]methyl]sulfinyl]-1H-benzimidazole, -d4 Habeprazole-d4, LY 307640-d4, Newprazole-d4, Pariets-d4, Rabeloc-d4, Rabemax-d4, Rabiral-d4 |
| InChI formel | InChI=1S/C18H21N3O3S/c1-13-16(19-9-8-17(13)24-11-5-10-23-2)12-25(22)18-20-14-6-3-4-7-15(14)21-18/h3-4,6-9H,5,10-12H2,1-2H3,(H,20,21)/i3D,4D,6D,7D |
| SMIL | O=S(CC1=NC=CC(OCCCOC)=C1C)C2=NC3=C([2H])C([2H])=C([2H])C([2H])=C3N2 |
| Molekylvægt (g/mol) | 363.47 |
| Formel vægt | 363.1555 |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?