Få mere at vide
Rabeprazole-d3 Sulfide, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Rabeprazole-d3 Sulfide |
| CAS | 1185084-49-4 |
| Molekylær formel | C18H18D3N3O2S |
| Mængde | 1 mg |
| Synonym | 2-[[[3-Methyl-4-(3-(methoxy-d3)propoxy)-2-pyridyl]methyl]thio]-1H-benzimidazole |
| InChI formel | InChI=1S/C18H21N3O2S/c1-13-16(19-9-8-17(13)23-11-5-10-22-2)12-24-18-20-14-6-3-4-7-15(14)21-18/h3-4,6-9H,5,10-12H2,1-2H3,(H,20,21)/i2D3 |
| SMIL | CC(C(OCCCOC([2H])([2H])[2H])=CC=N1)=C1CSC(N2)=NC3=C2C=CC=C3 |
| IUPAC navn | 2-(((4-(3-(methoxy-d3)propoxy)-3-methylpyridin-2-yl)methyl)thio)-1H-benzo[d]imidazole |
| Molekylvægt (g/mol) | 346.46 |
| Formel vægt | 346.15 |