Få mere at vide
Invitrogen™ Kanin Gamma Globulin
Artikelnummer. 11819230
Skift visning
Mængde:
10 mg
Pakningsstørrelse:
10mg
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11819230 10 mg 10mg
1 options
Artikelnummer. 11819230 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. 31887
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Kaninkontrol
Koncentrationen kan variere en smule fra lot-til-lot, se lot-specifikt datablad for præcis koncentration. Opbevaring: Efter åbning fortyndes kun nok antistof til en enkelt dags brug. Oprindelsesland: USA.
Kanin IgG refererer til immunoglobulin G-antistoffer, som kaniner producerer som reaktion på et antigen. Disse antistoffer bruges ofte i laboratorieforskning som et detektionsværktøj for specifikke proteiner, molekyler eller celler. Kanin IgG-antistoffer er meget specifikke og har en stærk affinitet for deres mål, hvilket gør dem ideelle til brug i forskellige anvendelser såsom western blotting, immunohistokemi og flowcytometri.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring 4 °C
Form Væske
Produkttype Kanin Gamma Globulin
Mængde 10 mg
Koncentration 11.3 mg/mL
Formulering PBS uden konserveringsmiddel; pH 7,6
Til brug med (applikation) Kontrol, ChIP-assay, Immunfældning, Flowcytometri
Isotype Ig