missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

USP20 Rabbit anti-Bovine, Chicken, Dog, Horse, Human, Monkey, Pig, Rabbit, Polyclonal Antibody, Abnova™

Artikelnummer. 16012147
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
50 μg
Pakningsstørrelse:
50µg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
16012147 50 μg 50µg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 16012147 Leverandør Abnova Leverandørnr. PAB16497.50ug

Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Rabbit polyclonal antibody raised against synthetic peptide of USP20.

Tekniske data

Antigen USP20
Applikationer Immunohistochemistry (PFA fixed)
Klassifikation Polyclonal
Konjugeret Unconjugated
Oversigt Rabbit polyclonal antibody raised against synthetic peptide of USP20.
Fortynding Immunohistochemistry (Formalin/PFA-fixed paraffin-embedded sections) (10 ug/mL) The optimal working dilution should be determined by the end user.
Formulering In PBS (0.09% sodium azide)
Gene USP20
Gene Alias KIAA1003/LSFR3A/VDU2
Gensymboler USP20
Værtsarter Rabbit
Immunogen A synthetic peptide (conjugated with KLH) corresponding to human USP20.
Oprensningsmetode Immunoaffinity purification
Mængde 50 μg
Regulatorisk status RUO
Primær eller sekundær Primary
Gen-id (Entrez) 10868
Testspecificitet Internal domain of human.
Målarter Bovine, Canine, Chicken, Equine, Human, Monkey, Pig, Rabbit
Indhold og opbevaring Store at 4°C. For long term storage store at -80°C.
Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
Form Liquid
Vis mere Vis mindre

For Research Use Only

Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.