Få mere at vide
Rabbit anti-Sheep IgM (H+L) Secondary Antibody, Biotin, Novus Biologicals™
Artikelnummer. 30232301 Shop alle Bio Techne produkter
Skift visning
Mængde:
1 mL
Artikelnummer. Mængde
30232301 1 mL
1 options
Artikelnummer. 30232301 Leverandør Novus Biologicals Leverandørnr. NBP268363B
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Rabbit Polyclonal Antibody
IgM (H+L) Polyclonal antibody specifically detects IgM (H+L) in Sheep samples. It is validated for ELISA
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Antigen IgM (H+L)
Applikationer ELISA
Klassifikation Polyclonal
Konjugeret Biotin
Formulering PBS
Værtsarter Rabbit
Immunogen Ovine IgM
Oprensningsmetode Affinity purified
Mængde 1 mL
Regulatorisk status RUO
Primær eller sekundær Secondary
Målarter Sheep
Indhold og opbevaring Store at 4°C in the dark.
Form Purified
Isotype IgG