Få mere at vide
Rabbit anti-Pig serum proteins, Polyclonal, Secondary Antibody, Abnova™
Brand:  Abnova PAB9472.2mL
Produktkode 16274690
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4330.00 DKK
    3891.95 DKK / 2ml
    Save 438.05 DKK
    10% Slukket
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Tekniske data
Rabbit anti-Pig serum proteins
Polyclonal
Rabbit anti-pig IgG recognizes pig serum proteins. This secondary antibody was purified using delipidation and defibrination.
Lyophilized from 20mM KH2PO4, 150mM NaCl, pH 7.2
Pig serum proteins
2 mL
Pig
Lyophilized
ELISA, Immunohistochemistry, Western Blot
Unconjugated
The optimal working dilution should be determined by the end user.
Rabbit
This product was prepared from polyspecific antiserum by a delipidationand defibrination. Assay by immunoelectrophoresis resulted in a multipleprecipitin arcs against pig serum.
Secondary
Store at 4°C on dry atmosphere. After reconstitution with 2mL of deionized water store at -20°C or lower. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
Produktforslag
Produktforslag
Videoer
SDS
Dokumenter
Dokumenter
Certifikater
Kampagner
Kampagner
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt
For Research Use Only