missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

NEFM Rabbit anti-Chicken, Mammals, Rat, Polyclonal Antibody, Abnova™

Artikelnummer. 16070877
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
100 μL
Pakningsstørrelse:
100µL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
16070877 100 μL 100µL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 16070877 Leverandør Abnova Leverandørnr. PAB13727.100uL

Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Rabbit polyclonal antibody raised against recombinant Nefm.

Tekniske data

Antigen NEFM
Applikationer Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Western Blot
Klassifikation Polyclonal
Konjugeret Unconjugated
Oversigt Rabbit polyclonal antibody raised against recombinant Nefm.
Fortynding Western Blot (1:1000-1 5000) Immunocytochemistry (1:100-1:1000) Immunofluorescence (1:100-1:1000) The optimal working dilution should be determined by the end user.
Formulering In PBS (50% glycerol, 0.01% sodium azide)
Gene Nefm
Gene Alias Nef3/Nfm
Gensymboler Nefm
Værtsarter Rabbit
Immunogen Recombinant protein corresponding to C-terminus of rat Nefm.
Mængde 100 μL
Regulatorisk status RUO
Primær eller sekundær Primary
Gen-id (Entrez) 24588
Målarter Chicken, Mammalia, Rat
Indhold og opbevaring Store at -20°C.
Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
Form Liquid
Vis mere Vis mindre

For Research Use Only

Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.