Få mere at vide
Rabbit anti-Mouse IgM whole molecule,Polyclonal Secondary Antibody, Abnova™
Brand:  Abnova PAB9375.50mg
Produktkode 16294660
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    8580.00 DKK
    7715.76 DKK / 50mg
    Save 864.24 DKK
    10% Slukket
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Descrizione
Descrizione
Specifica
Specifica
Rabbit anti-Mouse IgM whole molecule
Polyclonal
Rabbit anti-mouse IgG recognizes mouse IgM whole molecule. This secondary antibody was purified using a multi-step process which includes delipidation, salt fractionation and ion exchange chromatography followed by extensive dialysis against the buffer stated above.
Lyophilized from 10mM potassium phosphate, 75mM NaCl, 50% (v/v) glycerol, pH 7.2 (0.01% (w/v) sodium azide)
Mouse IgM whole molecule
50 mg
Mouse
Lyophilized
ELISA, Immunohistochemistry, Immunoprecipitation, Western Blot
Unconjugated
The optimal working dilution should be determined by the end user.
Rabbit
This product is an IgG fraction antibody purified from monospecific antiserum by a multi-step process which includes delipidation, salt fractionation and ion exchange chromatography followed by extensive dialysis against the buffer stated above.
Secondary
Store at 4°C on dry atmosphere. After reconstitution with 5mL of deionized water store at -20°C or lower. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
Suggerimenti di prodotto
Suggerimenti di prodotto
Videos
SDS
Documenti
Documenti
Product Certifications
Promozioni
Promozioni
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato
For Research Use Only