Få mere at vide
Rabbit anti-Mouse IgG1 Secondary Antibody (20) [HRP], Novus Biologicals™
Artikelnummer. 30281477 Shop alle Bio Techne produkter
Skift visning
Mængde:
0.1 mL
Pakningsstørrelse:
0.1ml
Artikelnummer. Mængde unitSize
30281477 0.1 mL 0.1ml
1 options
Artikelnummer. 30281477 Leverandør Novus Biologicals Leverandørnr. NBP343768H
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Rabbit Monoclonal Antibody
IgG1 Monoclonal antibody specifically detects IgG1 in Mouse samples. It is validated for ELISA
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Antigen IgG1
Applikationer ELISA
Klassifikation Monoclonal
Klon 20
Konjugeret HRP
Fortynding ELISA
Formulering PBS
Gene Alias IgG1, Igh-4, RGD1359539, VH7183
Værtsarter Rabbit
Immunogen Recombinant Mouse IgG1 Fc Protein
Oprensningsmetode Protein A purified
Mængde 0.1 mL
Regulatorisk status RUO
Primær eller sekundær Secondary
Målarter Mouse
Indhold og opbevaring Store at 4°C in the dark.
Form Purified
Isotype IgG