Få mere at vide
Invitrogen™ Rabbit anti-Mouse IgG (H+L) Secondary Antibody, HRP
Artikelnummer. 10670264
Skift visning
Mængde:
1 mL
Pakningsstørrelse:
1ml
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10670264 1 mL 1ml
1 options
Artikelnummer. 10670264 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. 616520
Følg Workflowet - Udforsk besparelserne
Brug rabatkode 27967
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Rabbit Polyclonal Secondary Antibody
Rabbit anti-Mouse IgG (H+L) Secondary Antibody for ELISA, Western Blot
Anti-Mouse secondary antibodies are affinity-purified antibodies with well-characterized specificity for mouse immunoglobulins and are useful in the detection, sorting or purification of its specified target. Secondary antibodies offer increased versatility enabling users to use many detection systems (e.g. HRP, AP, fluorescence). They can also provide greater sensitivity through signal amplification as multiple secondary antibodies can bind to a single primary antibody. Most commonly, secondary antibodies are generated by immunizing the host animal with a pooled population of immunoglobulins from the target species and can be further purified and modified (i.e. immunoaffinity chromatography, antibody fragmentation, label conjugation, etc.) to generate highly specific reagents.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Antigen Mouse IgG (H+L)
Applikationer ELISA, Western Blot
Klassifikation Polyclonal
Koncentration 1 mg/mL
Konjugeret HRP
Formulering PBS with 4mg/mL BSA, 40% glycerol and 0.19% Kathon™ CG; pH 7.4
Værtsarter Rabbit
Immunogen Gamma Immunoglobin.
Oprensningsmetode Affinity chromatography
Mængde 1 mL
Regulatorisk status RUO
Primær eller sekundær Secondary
Målarter Mouse
Indhold og opbevaring 4°C
Produkttype Secondary Antibody
Form Liquid
Isotype IgG
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • Rabbit anti-Mouse IgG Secondary Antibody, HRP conjugate
Signal Word
  • Advarsel
Hazard Category
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Hudsensibilisering Kategori 1
Hazard Statement
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
Precautionary Statement
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P272-Tilsmudset arbejdstøj bør ikke fjernes fra arbejdspladsen.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
  • P362+P364-Alt tilsmudset tøj tages af og vaskes inden genanvendelse.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: 5-Chloro-2-methyl-3(2H)-isothiazolone