Få mere at vide
Rabbit anti-Mouse IgG (H+L) Secondary Antibody, DyLight 550 (Pre-adsorbed), Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
Brand:  Novus Biologicals NBP1-76218
1436.50 DKK valid until 2025-12-16
BEDSTE tilbudspris! Brug kampagnekoden "24090" for at få din tilbudspris.
Produktkode 18269505
  • 1810.00 DKK / 1mg
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Beskrivelse
Beskrivelse
IgG (H+L) Polyclonal specifically detects IgG (H+L) in Mouse samples. It is validated for Flow Cytometry, Immunomicroscopy.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Tekniske data
IgG (H+L)
Polyclonal
DyLight 550
Rabbit
Affinity purified
RUO
Secondary
Rehydrate with 1.1 ml of deionized water and let stand 30 minutes at room temperature to dissolve. (Product has been overfilled to ensure complete recovery.) Centrifuge to remove any particulates. Prepare fresh working dilution daily.
Store lyophilized antibody at 4°C. Mix reconstituted liquid with an equal volume of glycerol, aliquot contents and freeze at -20°C or below for long term storage.
Flow Cytometry, Immunomicroscopy
LYOPH
Flow Cytometry 1:20 - 1:2000, Immunomicroscopy 1:20 - 1:2000
Purified Mouse IgG (H&L)
1 mg
Adaptive Immunity, Immunology
Based on IEP, this antibody reacts with heavy gamma chains on mouse IgG and light chains on all mouse immunoglobulins. This antibody has been pre-adsorbed against human serum.
Mouse
IgG
Produktforslag
Produktforslag
Videoer
SDS
Dokumenter
Dokumenter
Certifikater
Kampagner
Kampagner
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt
For Research Use Only