Få mere at vide
Rabbit anti-Mouse IgG Fc Secondary Antibody, PE, Novus Biologicals™
Artikelnummer. 30230910 Shop alle Bio Techne produkter
Skift visning
Mængde:
0.5 mL
Pakningsstørrelse:
0.5ml
Artikelnummer. Mængde unitSize
30230910 0.5 mL 0.5ml
1 options
Artikelnummer. 30230910 Leverandør Novus Biologicals Leverandørnr. NBP260665PE
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2965.00 DKK
    2803.50 DKK / 0.5ml
    Spare 161.50 DKK
    5% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-07-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Rabbit Polyclonal Antibody
IgG Fc Polyclonal specifically detects IgG Fc in Mouse samples. It is validated for ELISA, Immunohistochemistry, Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Antigen IgG Fc
Applikationer ELISA, Immunohistochemistry, Western Blot
Klassifikation Polyclonal
Konjugeret PE
Formulering PBS
Værtsarter Rabbit
Immunogen Rabbit anti-Mouse IgG Fc fragment Secondary Antibody was produced by repeated immunization with mouse IgG F(c) fragment in rabbit.
Oprensningsmetode Immunogen affinity purified
Mængde 0.5 mL
Regulatorisk status RUO
Primær eller sekundær Secondary
Målarter Mouse
Indhold og opbevaring Store at 4°C in the dark.
Form Purified
Isotype IgG