Få mere at vide
Rabbit anti-Llama IgG (H+L) Secondary Antibody, DyLight 488, R&D Systems™
Artikelnummer. 18458117 Shop alle Bio Techne produkter
Skift visning
Mængde:
0.5 mL
Artikelnummer. Mængde
18458117 0.5 mL
1 options
Artikelnummer. 18458117 Leverandør Novus Biologicals Leverandørnr. NBP260696G
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3810.00 DKK
    3603.60 DKK / 0.5ml
    Spare 206.40 DKK
    5% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 17-11-2026
A Novus product, part of R&D Systems. Rabbit Polyclonal Antibody
IgG (H+L) Polyclonal antibody specifically detects IgG (H+L) in Llama samples. It is validated for Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Antigen IgG (H+L)
Applikationer Western Blot
Klassifikation Polyclonal
Konjugeret DyLight 488
Fortynding Western Blot : 1:30000
Formulering 50mM Sodium Borate
Værtsarter Rabbit
Immunogen Purified Llama IgG
Oprensningsmetode Affinity purified
Mængde 0.5 mL
Regulatorisk status RUO
Forskningsdisciplin Adaptive Immunity, Epitope Tags, Immunology
Primær eller sekundær Secondary
Målarter Llama
Indhold og opbevaring Store at 4°C in the dark.
Produkttype Antibody
Form Purified
Produktlinje Novus