missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Clostridium botulinum Type E Neurotoxin Complex, Rabbit, Polyclonal Antibody, Abnova™

Artikelnummer. 16080987
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 mg
Pakningsstørrelse:
1mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
16080987 1 mg 1mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 16080987 Leverandør Abnova Leverandørnr. PAB13917.1mg

Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Rabbit polyclonal antibody raised against Clostridium botulinum Type E Neurotoxin Complex.

Tekniske data

Antigen Clostridium botulinum Type E Neurotoxin Complex
Applikationer Dot Blot, ELISA, Western Blot
Klassifikation Polyclonal
Konjugeret Unconjugated
Oversigt Rabbit polyclonal antibody raised against Clostridium botulinum Type E Neurotoxin Complex.
Fortynding The optimal working dilution should be determined by the end user.
Formulering In PBS, pH 7.2 (20% glycerol)
Værtsarter Rabbit
Immunogen Clostridium botulinum type E Neurotoxin and complexing Proteins.
Mængde 1 mg
Regulatorisk status RUO
Primær eller sekundær Primary
Testspecificitet C. botulinum Type E Neurotoxin Complex, neurotoxin or protein isolates.
Målarter Clostridium species
Indhold og opbevaring Store at -20°C.
Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
Form Liquid
Vis mere Vis mindre

For Research Use Only

Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.