Få mere at vide
Rabbit anti-Human IgM Fc Secondary Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
Brand:  Novus Biologicals NBP2-69700
3060.00 DKK valid until 2025-12-16
BEDSTE tilbudspris! Brug kampagnekoden "24090" for at få din tilbudspris.
Produktkode 18611609
  • 4360.00 DKK / 10mg
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Beskrivelse
Beskrivelse
IgM Fc Polyclonal antibody specifically detects IgM Fc in Human samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Dot Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Tekniske data
IgM Fc
Polyclonal
Unconjugated
Rabbit
Ion exchange chromatography
RUO
Secondary
Human
Lyophilized
Western Blot, ELISA, Dot Blot
LYOPH
Lyophilized from PBS (pH 7.2)
Purified homogenous IgM isolated from human serum. Freund's complete adjuvant is used in the first step of the immunization procedure.
10 mg
B Cell Development and Differentiation Markers, Immunology
Reconstitute by by adding 1 mL sterile distilled water, spun down to remove insoluble particles, divided into small aliquots, frozen and stored at or below -20C.
Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt