Få mere at vide
Rabbit anti-Human IgG, Whole Molecule Polyclonal Secondary Antibody, MP Biomedicals
Artikelnummer. 11493656 Shop alle MP Biomedical produkter
Skift visning
Mængde:
2 mL
Pakningsstørrelse:
2ml
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11493656 2 mL 2ml
1 options
Artikelnummer. 11493656 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 0855008
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1935.00 DKK
    1841.45 DKK / 2ml
    Spare 93.55 DKK
    4% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 20-11-2026
Host Species: Rabbit
Species Reactivity: Hu
Immunostaining
Tekniske data
Antigen Human IgG
Klassifikation Polyclonal
Konjugeret Unconjugated
Værtsarter Rabbit
Mængde 2 mL
Primær eller sekundær Secondary
Målarter Human
Form Lyophilized