Få mere at vide
Rabbit anti-Human IgG, Whole Molecule Polyclonal Secondary Antibody, HRP, MP Biomedicals
Artikelnummer. 11443786 Shop alle MP Biomedical produkter
Skift visning
Mængde:
2 mL
Pakningsstørrelse:
2ml
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11443786 2 mL 2ml
1 options
Artikelnummer. 11443786 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 0855221
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2275.00 DKK
    2162.72 DKK / 2ml
    Spare 112.28 DKK
    4% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 20-11-2026
Host Species: Rabbit
Isotype: IgG
Species Reactivity: Human
Tekniske data
Antigen IgG, Whole Molecule
Klassifikation Polyclonal
Konjugeret HRP
Værtsarter Rabbit
Mængde 2 mL
Primær eller sekundær Secondary
Målarter Human
Form Purified
Isotype IgG