missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Rabbit anti-Guinea Pig IgG (H+L) Secondary Antibody, FITC, Novus Biologicals™

Rabbit Polyclonal Antibody

Brand:  Novus Biologicals NBP1-74884

Produktkode 18576453

  • 1895.00 DKK / 1mg

Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik

Beskrivelse

Beskrivelse

IgG (H+L) Polyclonal antibody specifically detects IgG (H+L) in Guinea Pig samples. It is validated for Flow Cytometry, Immunomicroscopy
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data

Tekniske data

IgG (H+L)
Polyclonal
FITC
10 mM Sodium Phosphate, 0.15 M Sodium Chloride, pH 7.2, 1 % (w/v) BSA, Protease/IgG free
This Rabbit anti-Guinea Pig IgG (H+L) Secondary Antibody [FITC] was developed against purified guinea pig IgG (H&L).
1 mg
Adaptive Immunity, Immunology
Guinea Pig
Purified
Flow Cytometry, Immunomicroscopy
1.5 mg/mL
Flow Cytometry 1:20-1:2000, Immunomicroscopy 1:20-1:2000
Rabbit
Affinity purified
RUO
Secondary
Store at 4°C. Do not freeze.
IgG
Produktforslag

Produktforslag

Videoer
SDS
Dokumenter

Dokumenter

Certifikater
Kampagner

Kampagner

Korrektion af produktindhold

Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.

Produkttitel

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.

Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.